Läs mer
Jaytec Glass™ Koniskt mått
Produktkod. 30308645
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
Examen:
5 mL
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 30308645
Brand: Jaytec Glass™ CM.368
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Graderade koniska mätningar används i stor utsträckning inom apotek, vilket ger en pålitlig lösning för mätning och dispensering av vätskor. Varje åtgärd är statsstämplad för att intyga riktighet.
  • Tillverkad i enlighet med BS.1922 av sodaglas
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Bred bas för stabilitet
  • 10 examen
Specifikationer
Bastyp Rund
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Form Konisk
Certifikat och efterlevnad BS 1922
Höjd (engelska) 4,75 tum.
Höjd (metrisk) 120 mm
Typ Graderad mätcylinder
Material Soda Lime Glas
Kapacitet (metrisk) 50 mL
skala Permanent etsad
Examen 5 mL