Läs mer
Duran™ Ämnen för separertrattar, koniska, 50 mL
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- För glasmanipulatorer
- Mycket god kemikaliebeständighet
- Mycket bra temperaturbeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 13mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Produkttyp | Blanks för separeringstrattar |