Läs mer
Eppendorf™ Koniska rör med SnapTec™ Lock
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
Renhet eller kvalitetsklass:
Eppendorf Kvalitet
PCR Rengör
Pyrogen-, DNas-, RNas-, human och bakteriell DNA-free
Pyrogen-, DNase-, RNase-, Human and Bacterial DNA-free
Färg:
Bärnsten
Colorless
Färglös
Förpackning:
4 påsar x 50 rör
5 påsar x 40 rör
6 Bags x 25 Tubes
6 påsar x 25 rör
Beskrivning
- SnapTec™ Cap ger enkel, säker försegling för provintegritet inom molekylärbiologi och genomik.
- Konisk design förbättrar återhämtningen, avgörande för tillämpningar som PCR, DNA/RNA-isolering och centrifugering.
- Väl lämpad för olika laboratorieuppgifter, vilket säkerställer anpassningsförmåga över experiment.
- Slitstark konstruktion tillverkad för lång livslängd och stödjer applikationer som cellodling, proteinrening och mer.
- Effektiviserar processer, vilket gynnar applikationer som qPCR, kloning och provlagring.
- Finns i 25 ml och SnapTec™ 50 till 45 ml format.
- Fri från mjukgörare, biocider eller mögelsläppmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Snäpplock |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsfärg | Färglös |
| Färg | Färglös |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | 200 rör (4 påsar x 50 rör), 4 enkla rörstativ, 6 adaptrar för rotorer med borrhål för 50 mL koniska rör |
| nr per ärende | 200 (5 påsar x 40 rör) |
| Förpackning | 4 påsar x 50 rör |
| Visa mer |