Läs mer
Eppendorf™ Koniska rör med SnapTec™ Lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16333306 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Renhet eller kvalitetsklass:
Eppendorf Kvalitet
PCR Rengör
Pyrogen-, DNas-, RNas-, human och bakteriell DNA-free
Pyrogen-, DNas-, RNase-, mänskligt och bakteriellt DNA-free
Färg:
Bärnsten
Färglös
Förpackning:
4 påsar x 50 rör
5 påsar x 40 rör
6 påsar x 25 rör
6 påsar x 25 rör
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Renhet eller kvalitetsklass Färg Förpackning
16333306 25 ml Eppendorf Kvalitet Färglös 5 påsar x 40 rör
16343306 25 ml PCR Rengör Färglös 5 påsar x 40 rör
16316485 25 ml PCR Rengör Färglös 4 påsar x 50 rör
16353306 25 ml Pyrogen-, DNas-, RNase-, mänskligt och bakteriellt DNA-free Färglös 6 påsar x 25 rör
17443703 25 ml Pyrogen-, DNas-, RNas-, human och bakteriell DNA-free Bärnsten 6 påsar x 25 rör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16333306 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030118405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 SEK
    760.00 SEK / Paket med 200
    Save 80.00 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf™ Koniska rör med SnapTec™ Cap erbjuder säker provinneslutning för olika applikationer. Det innovativa SnapTec™ Cap säkerställer enkel, säker försegling, vilket gör dem idealiska för molekylärbiologi, genomik och mer. Den koniska designen hjälper till med optimal provåtervinning, vilket förbättrar effektiviteten och tillförlitligheten i ditt labb.
  • SnapTec™ Cap ger enkel, säker försegling för provintegritet inom molekylärbiologi och genomik.
  • Konisk design förbättrar återhämtningen, avgörande för tillämpningar som PCR, DNA/RNA-isolering och centrifugering.
  • Väl lämpad för olika laboratorieuppgifter, vilket säkerställer anpassningsförmåga över experiment.
  • Slitstark konstruktion tillverkad för lång livslängd och stödjer applikationer som cellodling, proteinrening och mer.
  • Effektiviserar processer, vilket gynnar applikationer som qPCR, kloning och provlagring.
  • Finns i 25 ml och SnapTec™ 50 till 45 ml format.
  • Fri från mjukgörare, biocider eller mögelsläppmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Färglös
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Polypropen
Förpackning 5 påsar x 40 rör
Kvantitet 200 Pk.
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 0,85 oz.
Rena påståenden Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
Bottenform Konisk
Förslutningstyp SnapTec Lock
Diameter (metrisk) 30 mm
Produkttyp Koniskt rör
Max. RCF 17,000 x g
Renhet eller kvalitetsklass Eppendorf Kvalitet