Läs mer
Eppendorf™ Koniska rör med SnapTec™ Lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8293013 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
Renhet eller kvalitetsklass:
Eppendorf Kvalitet
PCR Rengör
Pyrogen-, DNas-, RNas-, human och bakteriell DNA-free
Pyrogen-, DNase-, RNase-, Human and Bacterial DNA-free
Färg:
Bärnsten
Colorless
Färglös
Förpackning:
4 påsar x 50 rör
5 påsar x 40 rör
6 Bags x 25 Tubes
6 påsar x 25 rör
Produktkod. 16333306
Brand: Eppendorf™ 0030118405
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf™ Koniska rör med SnapTec™ Cap erbjuder säker provinneslutning för olika applikationer. Det innovativa SnapTec™ Cap säkerställer enkel, säker försegling, vilket gör dem idealiska för molekylärbiologi, genomik och mer. Den koniska designen hjälper till med optimal provåtervinning, vilket förbättrar effektiviteten och tillförlitligheten i ditt labb.
  • SnapTec™ Cap ger enkel, säker försegling för provintegritet inom molekylärbiologi och genomik.
  • Konisk design förbättrar återhämtningen, avgörande för tillämpningar som PCR, DNA/RNA-isolering och centrifugering.
  • Väl lämpad för olika laboratorieuppgifter, vilket säkerställer anpassningsförmåga över experiment.
  • Slitstark konstruktion tillverkad för lång livslängd och stödjer applikationer som cellodling, proteinrening och mer.
  • Effektiviserar processer, vilket gynnar applikationer som qPCR, kloning och provlagring.
  • Finns i 25 ml och SnapTec™ 50 till 45 ml format.
  • Fri från mjukgörare, biocider eller mögelsläppmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Färglös
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Polypropen
Förpackning 5 påsar x 40 rör
Kvantitet 200 Pk.
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 0,85 oz.
Rena påståenden Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
Bottenform Konisk
Förslutningstyp SnapTec Lock
Diameter (metrisk) 30 mm
Produkttyp Koniskt rör
Max. RCF 17,000 x g
Renhet eller kvalitetsklass Eppendorf Kvalitet
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado