Läs mer
Eppendorf™ Koniska rör med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15311066 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
50 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Renhet eller kvalitetsklass:
Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
Forensic DNA Grade (icke-steril)
PCR Clean (icke-steril)
Rättsmedicinsk DNA-klass
Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free
Förpackning:
200 rör (4 påsar x 50 rör)
200 rör (8 påsar x 25 rör)
300 rör (12 ställ x 25 rör)
500 rör (10 påsar x 50 rör)
500 rör (20 påsar x 25 rör)
500 rör (20 ställ x 25 rör)
Individuellt inslagna
Väska
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 300
Paket med 48
Paket med 500
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Product Code. 15311066
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 0030122151
Only null left
Add to basket
Add to basket
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Eppendorf™ Koniska rör med skruvlock erbjuder pålitlig provinneslutning och läckagefri förvaring. SafeCode-varianter förbättrar providentifieringen, medan BioBased-alternativen, tillverkade med förnybara resurser, ger ett miljövänligt alternativ utan att kompromissa med prestanda.
BioBased (gjord av biobaserat material) variant hjälper till att minska förbrukningsvaror-relaterade koldioxidavtryck i labbet. De biobaserade rören har identiska materialegenskaper och tekniska specifikationer som våra icke-Biobaserade rör.
  • Säkerställer läckagefri förvaring och skyddar provets integritet.
  • Lämplig för ett brett utbud av laboratorieuppgifter, vilket ökar flexibiliteten.
  • Högkvalitativa material för långvarig, robust prestanda.
  • Fri från mjukgörare, biocider eller mögelsläppmedel.
  • Tydliga, synliga graderingar för snabb volymbedömning.
  • Underlättar optimal provåtervinning och effektiv centrifugering.
  • Finns i formaten 15 mL, 25 mL och 50 mL.
  • Alternativet 2D Datamatrix (SafeCode) har 2-nivåkodning för säker providentifiering. ECC200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 25 % skadade koder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stängningsmaterial HDPE
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Material Polypropen
Antal per förpackning 10 x 50
Förpackning Väska
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Cylindrisk
Rena påståenden Pyrogen-, DNas-, RNas-, humant och bakteriellt DNA-fritt
Förslutningstyp Skruvlock
Skrivområde Ja
Temperaturområde (metriskt) -86 °C till -100 °C
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttyp Koniskt rör
Max. RCF 19,500 x g
Renhet eller kvalitetsklass Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free