Läs mer
Eppendorf™ Koniska rör med skruvlock
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
50 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Renhet eller kvalitetsklass:
Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
Forensic DNA Grade (icke-steril)
PCR Clean (icke-steril)
Rättsmedicinsk DNA-klass
Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free
Förpackning:
200 rör (4 påsar x 50 rör)
200 rör (8 påsar x 25 rör)
300 rör (12 ställ x 25 rör)
500 rör (10 påsar x 50 rör)
500 rör (20 påsar x 25 rör)
500 rör (20 ställ x 25 rör)
Individuellt inslagna
Väska
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 300
Paket med 48
Paket med 500
Beskrivning
BioBased (gjord av biobaserat material) variant hjälper till att minska förbrukningsvaror-relaterade koldioxidavtryck i labbet. De biobaserade rören har identiska materialegenskaper och tekniska specifikationer som våra icke-Biobaserade rör.
- Säkerställer läckagefri förvaring och skyddar provets integritet.
- Lämplig för ett brett utbud av laboratorieuppgifter, vilket ökar flexibiliteten.
- Högkvalitativa material för långvarig, robust prestanda.
- Fri från mjukgörare, biocider eller mögelsläppmedel.
- Tydliga, synliga graderingar för snabb volymbedömning.
- Underlättar optimal provåtervinning och effektiv centrifugering.
- Finns i formaten 15 mL, 25 mL och 50 mL.
- Alternativet 2D Datamatrix (SafeCode) har 2-nivåkodning för säker providentifiering. ECC200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 25 % skadade koder.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 20 ställ x 25 rör |
| Förpackning | 500 rör (20 ställ x 25 rör) |
| Kvantitet | 500 Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Rena påståenden | Pyrogen-, DNas-, RNas-, humant och bakteriellt DNA-fritt |
| Visa mer |