Läs mer
Eppendorf™ Koniska rör med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16346485 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
50 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Renhet eller kvalitetsklass:
Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
Forensic DNA Grade (icke-steril)
PCR Clean (icke-steril)
Rättsmedicinsk DNA-klass
Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free
Förpackning:
200 rör (4 påsar x 50 rör)
200 rör (8 påsar x 25 rör)
300 rör (12 ställ x 25 rör)
500 rör (10 påsar x 50 rör)
500 rör (20 påsar x 25 rör)
500 rör (20 ställ x 25 rör)
Individuellt inslagna
Väska
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 300
Paket med 48
Paket med 500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Renhet eller kvalitetsklass Förpackning unitSize
16346485 25 ml Klart PCR Clean (icke-steril) 200 rör (4 påsar x 50 rör) -
16336485 25 ml Klart Eppendorf Kvalitet (icke-steril) 200 rör (4 påsar x 50 rör) -
16356485 25 ml Klart Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free 200 rör (8 påsar x 25 rör) -
17473703 25 ml Bärnsten Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free 200 rör (8 påsar x 25 rör) -
15915180 15 ml Bärnsten Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free 200 rör (4 påsar x 50 rör) Paket med 200
17705004 15 ml Klart Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free 500 rör (10 påsar x 50 rör) Paket med 500
15311066 15 ml Klart Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free Väska Paket med 500
17650006 15 ml Klart Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free 500 rör (10 påsar x 50 rör) Paket med 500
15863202 15 ml Klart Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free 500 rör (20 ställ x 25 rör) Paket med 500
15685357 15 ml Klart Forensic DNA Grade (icke-steril) Individuellt inslagna Paket med 100
16366485 25 ml Klart PCR Clean (icke-steril) 200 rör (4 påsar x 50 rör) -
17715004 25 ml Klart Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free 200 rör (8 påsar x 25 rör) Paket med 200
15695357 50 ml Klart Rättsmedicinsk DNA-klass Individuellt inslagna Paket med 48
15873202 50 ml Klart Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free 300 rör (12 ställ x 25 rör) Paket med 300
17725004 50 ml Klart Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free 500 rör (20 påsar x 25 rör) Paket med 500
17660006 50 ml Klart Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free 500 rör (20 påsar x 25 rör) Paket med 500
15321066 50 ml Klart Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free Väska Paket med 500
15935180 50 ml Bärnsten Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free 200 rör (8 påsar x 25 rör) Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 16346485 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030122429
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf™ Koniska rör med skruvlock erbjuder pålitlig provinneslutning och läckagefri förvaring. SafeCode-varianter förbättrar providentifieringen, medan BioBased-alternativen, tillverkade med förnybara resurser, ger ett miljövänligt alternativ utan att kompromissa med prestanda.
BioBased (gjord av biobaserat material) variant hjälper till att minska förbrukningsvaror-relaterade koldioxidavtryck i labbet. De biobaserade rören har identiska materialegenskaper och tekniska specifikationer som våra icke-Biobaserade rör.
  • Säkerställer läckagefri förvaring och skyddar provets integritet.
  • Lämplig för ett brett utbud av laboratorieuppgifter, vilket ökar flexibiliteten.
  • Högkvalitativa material för långvarig, robust prestanda.
  • Fri från mjukgörare, biocider eller mögelsläppmedel.
  • Tydliga, synliga graderingar för snabb volymbedömning.
  • Underlättar optimal provåtervinning och effektiv centrifugering.
  • Finns i formaten 15 mL, 25 mL och 50 mL.
  • Alternativet 2D Datamatrix (SafeCode) har 2-nivåkodning för säker providentifiering. ECC200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 25 % skadade koder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsfärg Grå
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
nr per ärende 200 (4 påsar x 50 rör)
Förpackning 200 rör (4 påsar x 50 rör)
Kvantitet 200 Pk.
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Cylindrisk
Rena påståenden PCR Clean (icke-steril)
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 30 mm
Max. RCF 17,000 x g
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)