Läs mer
Eppendorf™ Koniska rör med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16366485 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
25 mL
50 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Renhet eller kvalitetsklass:
Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
Forensic DNA Grade (icke-steril)
PCR Clean (icke-steril)
Rättsmedicinsk DNA-klass
Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free
Förpackning:
200 rör (4 påsar x 50 rör)
200 rör (8 påsar x 25 rör)
300 rör (12 ställ x 25 rör)
500 rör (10 påsar x 50 rör)
500 rör (20 påsar x 25 rör)
500 rör (20 ställ x 25 rör)
Individuellt inslagna
Väska
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 300
Paket med 48
Paket med 500
Produktkod. 16366485
Brand: Eppendorf™ 0030122500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf™ Koniska rör med skruvlock erbjuder pålitlig provinneslutning och läckagefri förvaring. SafeCode-varianter förbättrar providentifieringen, medan BioBased-alternativen, tillverkade med förnybara resurser, ger ett miljövänligt alternativ utan att kompromissa med prestanda.
BioBased (gjord av biobaserat material) variant hjälper till att minska förbrukningsvaror-relaterade koldioxidavtryck i labbet. De biobaserade rören har identiska materialegenskaper och tekniska specifikationer som våra icke-Biobaserade rör.
  • Säkerställer läckagefri förvaring och skyddar provets integritet.
  • Lämplig för ett brett utbud av laboratorieuppgifter, vilket ökar flexibiliteten.
  • Högkvalitativa material för långvarig, robust prestanda.
  • Fri från mjukgörare, biocider eller mögelsläppmedel.
  • Tydliga, synliga graderingar för snabb volymbedömning.
  • Underlättar optimal provåtervinning och effektiv centrifugering.
  • Finns i formaten 15 mL, 25 mL och 50 mL.
  • Alternativet 2D Datamatrix (SafeCode) har 2-nivåkodning för säker providentifiering. ECC200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 25 % skadade koder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsfärg Grå
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
Inkluderar 4 enkla rörstativ, 6 adaptrar för rotorer med borrhål för 50 ml koniska rör
nr per ärende 200 (5 påsar x 40 rör)
Förpackning 200 rör (4 påsar x 50 rör)
Kvantitet 200 Pk.
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Cylindrisk
Rena påståenden PCR Clean (icke-steril)
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 30 mm
Max. RCF 17,000 x g
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)