Läs mer
Eppendorf™ Koniska rör med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17660006 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
25 mL
50 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Renhet eller kvalitetsklass:
Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
Forensic DNA Grade (icke-steril)
PCR Clean (icke-steril)
Rättsmedicinsk DNA-klass
Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free
Förpackning:
200 rör (4 påsar x 50 rör)
200 rör (8 påsar x 25 rör)
300 rör (12 ställ x 25 rör)
500 rör (10 påsar x 50 rör)
500 rör (20 påsar x 25 rör)
500 rör (20 ställ x 25 rör)
Individuellt inslagna
Väska
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 300
Paket med 48
Paket med 500
Produktkod. 17660006
Brand: Eppendorf™ 0030113497
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf™ Koniska rör med skruvlock erbjuder pålitlig provinneslutning och läckagefri förvaring. SafeCode-varianter förbättrar providentifieringen, medan BioBased-alternativen, tillverkade med förnybara resurser, ger ett miljövänligt alternativ utan att kompromissa med prestanda.
BioBased (gjord av biobaserat material) variant hjälper till att minska förbrukningsvaror-relaterade koldioxidavtryck i labbet. De biobaserade rören har identiska materialegenskaper och tekniska specifikationer som våra icke-Biobaserade rör.
  • Säkerställer läckagefri förvaring och skyddar provets integritet.
  • Lämplig för ett brett utbud av laboratorieuppgifter, vilket ökar flexibiliteten.
  • Högkvalitativa material för långvarig, robust prestanda.
  • Fri från mjukgörare, biocider eller mögelsläppmedel.
  • Tydliga, synliga graderingar för snabb volymbedömning.
  • Underlättar optimal provåtervinning och effektiv centrifugering.
  • Finns i formaten 15 mL, 25 mL och 50 mL.
  • Alternativet 2D Datamatrix (SafeCode) har 2-nivåkodning för säker providentifiering. ECC200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 25 % skadade koder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stängningsmaterial HDPE
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
Inkluderar 2D Datamatrix Code (SafeCode)
Antal per förpackning 500 Pk.
Förpackning 500 rör (20 påsar x 25 rör)
Kvantitet 500 Pk.
Sterilitet Sterila
RNase fri Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Cylindrisk
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 30 mm
Graderad Ja
Produkttyp Koniskt rör
Renhet eller kvalitetsklass Steril, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human och Bakteriell DNA-free
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis