Description
BioBased (gjord av biobaserat material) variant hjälper till att minska förbrukningsvaror-relaterade koldioxidavtryck i labbet. De biobaserade rören har identiska materialegenskaper och tekniska specifikationer som våra icke-Biobaserade rör.
- Säkerställer läckagefri förvaring och skyddar provets integritet.
- Lämplig för ett brett utbud av laboratorieuppgifter, vilket ökar flexibiliteten.
- Högkvalitativa material för långvarig, robust prestanda.
- Fri från mjukgörare, biocider eller mögelsläppmedel.
- Tydliga, synliga graderingar för snabb volymbedömning.
- Underlättar optimal provåtervinning och effektiv centrifugering.
- Finns i formaten 15 mL, 25 mL och 50 mL.
- Alternativet 2D Datamatrix (SafeCode) har 2-nivåkodning för säker providentifiering. ECC200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 25 % skadade koder.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISCC PLUS, ACT , My Green Lab-certifikat, Premium USP Klass 6 |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | 200 rör (8 påsar x 25 rör) |
| Kvantitet | 200 rör |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Form | Cylindrisk |
| Show More |