Läs mer
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17945002 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17945002 5 ml
17955002 1,5 ml
17965002 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17945002 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030113462
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behövs säker identifiering? Förkodad Eppendorf™ Rör tillhandahåller en 2-nivåkodning av SafeCode-systemet (datamatriskod och tydlig skrivning) för att möjliggöra säker providentifiering. Olika volymklasser möjliggör säker prov-ID i kombination med digital provspårning.
  • ECC 200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 30 % skadade koder
  • Temperaturområde: -86 °C till +121 °C
  • Tillverkad av högkvalitativ polypropen för högsta provrenhet
  • Tillgänglighet från hyllan för bekväm hantering
  • Pyrogenfri (endotoxinfri), DNasfri, RNasfri och DNA-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Produkttyp CryoTube
Beskrivning Eppendorf SnapCap Tube
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Bottenform Konisk
Material Polypropen
Trådstil Utvändig
Förpackning 200 (2 påsar x 100 rör)
Kvantitet 200 Rör/Pk.
Form V-botten
RNase fri Ja
Streckkod 2D SafeCode
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Kapacitet (engelska) 0,17 oz.
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Snap Cap
Lämplig för ändamålet PCR-redo