Beskrivning
- ECC 200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 30 % skadade koder
- Temperaturområde: -86 °C till +121 °C
- Tillverkad av högkvalitativ polypropen för högsta provrenhet
- Tillgänglighet från hyllan för bekväm hantering
- Pyrogenfri (endotoxinfri), DNasfri, RNasfri och DNA-free
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Beskrivning | Eppendorf Safe-Lock Rör |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Bottenform | Konisk |
| Material | Polypropen |
| Trådstil | Utvändig |
| Förpackning | 500 (5 påsar x 100 rör) |
| Kvantitet | 500 Rör/Pk. |
| Form | Cylindrisk |
| Visa mer |