Läs mer
Eppendorf™ Koniska rör med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30308636 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kvantitet:
200 (4 paket x 50 tuber)
240 (12 paket x 20 tuber)
400 (8 paket x 50 tuber)
480 (24 paket x 20 rör)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30308636 200 (4 paket x 50 tuber)
30308634 400 (8 paket x 50 tuber)
30308638 480 (24 paket x 20 rör)
30308635 240 (12 paket x 20 tuber)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30308636 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030122577
I lager
Koniska rör med skruvlock erbjuder pålitlig provförvaring och läckfri förvaring. SafeCode-varianter förbättrar providentifieringen, medan BioBased-alternativen erbjuder ett miljövänligt alternativ utan att kompromissa med prestandan.
  • BioBased (gjord av biobaserat material) hjälper till att minska det konsumtionsrelaterade koldioxidavtrycket i laboratoriet.
  • De biobaserade rören har identiska materialegenskaper och tekniska specifikationer som våra icke-biobaserade rör.
  • Säkerställer läckagefri förvaring och skyddar provets integritet.
  • Lämpad för ett brett spektrum av laboratorieuppgifter, vilket ökar flexibiliteten.
  • Högkvalitativa material för långvarig och robust prestanda.
  • Fri från mjukgörare, biocider eller formfrigörande medel.
  • Tydliga, synliga examen för snabb volymbedömning.
  • Underlättar optimal provutvinning och effektiv centrifugering.
  • Finns i 15 ml, 25 ml och 50 ml format.
  • 2D Datamatrix (SafeCode)-alternativet har tvånivåkodning för säker providentifiering.
  • ECC200:s felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 25 % skadade koder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsfärg Grå
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel För engångsbruk
Material Polypropen
Kvantitet 200 (4 paket x 50 tuber)
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 120 mm
Rena påståenden Pyrogen, DNas, RNas, mänskligt och bakteriellt DNA fritt
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Produkttyp Provrör
Max. RCF 19,500 x g