Beskrivning
- Premie USP klass 6 råmaterial och ingen användning av glidmedel, mjukgörare och biocider under tillverkning säkerställer högsta provintegritet, hög g-Safe handel; ¢rifugeringsstabilitet och optimal synlighet för prov och pellets
- Keps med tillplattade och räfflade sidor stödjer en användarvänlig ergonomisk hantering, möjliggör en stabil upprätt positionering och minimerar risken för kontaminering
- Ny! Eppendorf Koniska rör SnapTec 50 för snabb öppning och stängning i rutinmässiga flerstegsprotokoll
- Ny! Koniska rör SnapTec 50 är autoklaverbara vid 121 °C under 20 minuter
- Pålitlig och säker märkning tack vare en stor skrivyta på röret och platt och ljust lock
- Hög g-Safe centrifugeringsstabilitet upp till 17 000 xg för SnapTec 50
- Exakta dimensioner möjliggör maximal kompatibilitet med centrifugrotorer, blandare och shakers
- Optimal synlighet för prov och pellets
- Steril, pyrogen-, DNas-, RNas- och DNA-free . Varje enskilt parti kontrolleras och certifieras för kvalitet och renhet
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Polypropen, HDPE |
| Antal per förpackning | 30 |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Rena påståenden | Eppendorf Kvalitet |
| Bottenform | Konisk |
| Förslutningstyp | SnapTec Lock |
| Produkttyp | Provrör |