Läs mer
Eppendorf™ Koniska rör SnapTec™ 50
Produktkod. 17258579 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Rena påståenden:
Eppendorf Kvalitet
PCR Rengör
Steril, pyrogen-, DNas-, RNas-, human och bakteriell DNA-free
Kvantitet:
20/Pk.
30/Pk.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Rena påståenden Kvantitet
17258579 Steril, pyrogen-, DNas-, RNas-, human och bakteriell DNA-free 20/Pk.
17238579 Eppendorf Kvalitet 30/Pk.
17248579 PCR Rengör 30/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17258579 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030118677
I lager
Eppendorf Koniska rör SnapTec™ 50 möjliggör säker öppning och stängning, minimerar risken för kontaminering och är implementerbara i befintlig labbutrustning. Genom att tillåta mycket tät förslutning minimeras provförlusten, vilket gör dem till den idealiska lösningen för cellodling och cellbiologitillämpningar och provberedning inom mikrobiologi och molekylärbiologi.
  • Premie USP klass 6 råmaterial och ingen användning av glidmedel, mjukgörare och biocider under tillverkning säkerställer högsta provintegritet, hög g-Safe handel; ¢rifugeringsstabilitet och optimal synlighet för prov och pellets
  • Keps med tillplattade och räfflade sidor stödjer en användarvänlig ergonomisk hantering, möjliggör en stabil upprätt positionering och minimerar risken för kontaminering
  • Ny! Eppendorf Koniska rör SnapTec 50 för snabb öppning och stängning i rutinmässiga flerstegsprotokoll
  • Ny! Koniska rör SnapTec 50 är autoklaverbara vid 121 °C under 20 minuter
  • Pålitlig och säker märkning tack vare en stor skrivyta på röret och platt och ljust lock
  • Hög g-Safe centrifugeringsstabilitet upp till 17 000 xg för SnapTec 50
  • Exakta dimensioner möjliggör maximal kompatibilitet med centrifugrotorer, blandare och shakers
  • Optimal synlighet för prov och pellets
  • Steril, pyrogen-, DNas-, RNas- och DNA-free . Varje enskilt parti kontrolleras och certifieras för kvalitet och renhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen, HDPE
Kvantitet 20/Pk.
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden Steril, pyrogen-, DNas-, RNas-, human och bakteriell DNA-free
Bottenform Konisk
Förslutningstyp SnapTec Lock
Produkttyp Provrör