Läs mer
Barralkohol, 98 %
Produktkod. 11401487
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11401487 1 g 1g
11421487 0.25 g 0.25g
11411487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11401487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24949.03
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 458-35-5 | C10H12O3 | 180,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 458-35-5
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.20
MDL-nummer MFCD00002922
InChI-nyckel JMFRWRFFLBVWSI-NSCUHMNNSA-N
Synonym coniferyl alcohol, coniferol, coniferylalcohol, 4-3-hydroxyprop-1-en-1-yl-2-methoxyphenol, gamma-hydroxyisoeugenol, trans-coniferyl alcohol, e-coniferyl alcohol, 4-3-hydroxy-1-propenyl-2-methoxyphenol, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-propen-1-ol, 4-1e-3-hydroxyprop-1-en-1-yl-2-methoxyphenol
PubChem CID 1549095
ChEBI CHEBI:17745
LEDER COC1=CC(\C=C\CO)=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coniferyl alcohol
Smältpunkt 75 °C till 76 °C
Kokpunkt 163 °C till 165 °C (3 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2048961
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,2504
IUPAC-namn 4-[(E)-3-hydroxiprop-l-enyl]-2-metoxifenol
Formel vikt 180.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.