Läs mer
Tocris Bioscience™ Conivaptan Hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18758776
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18758776
Brand: Tocris Bioscience™ 6830/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Very high affinity vasopressin V1A and V2 antagonist; orally bioavailable
Conivaptan hydrochloride is a very high affinity vasopressin V1A and V2 antagonist (Ki values are 0.61 and 0.66 - 3.04 nM, respectively). Inhibits vasopressin-induced pressor responses in rats without altering blood pressure, and increases urine flow while decreasing urine osmolality. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[4-[(4,5-Dihydro-2-methylimidazo[4,5-d][benzazepin-6(1H)-yl)carbonyl]phenyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide hydrochloride
CAS 168626-94-6
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C32H26N4O2.HCl
Formel vikt 535.04
Renhet 98%