missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Conivaptan Hydrochloride

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
Conivaptan hydrochloride is a very high affinity vasopressin V1A and V2 antagonist (Ki values are 0.61 and 0.66 - 3.04 nM, respectively). Inhibits vasopressin-induced pressor responses in rats without altering blood pressure, and increases urine flow while decreasing urine osmolality. Orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-[(4,5-Dihydro-2-methylimidazo[4,5-d][benzazepin-6(1H)-yl)carbonyl]phenyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide hydrochloride |
| CAS | 168626-94-6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C32H26N4O2.HCl |
| Formel vikt | 535.04 |
| Renhet | 98% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering