Läs mer
Conjugated Linoleic Acid, 90%(Mixture of Isomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Conjugated Linoleic Acid (Mixture of Isomers) |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-9H,2-5,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,9-8+ |
| Formel vikt | 280.2402 |