Läs mer
Thermo Scientific™ Anslut Edge Adapter Kit för InstrumentConnect Fjärrövervakning med OPC UA™
Produktkod. 18873085 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Adapter för fjärrövervakningsenhet
Wireless Monitoring Kit
För användning med (utrustning):
Anslut Edge hårdvara, kylar/frysar och enheter
Anslut Edge, kylar/frysar och enheter
Anslut Edge, laboratorieutrustning och enheter
Anslut Edge-hårdvara, CO2/ULT-utrustning och -enheter
Connect Edge Sensors
Connect Edge, CO2-inkubatorer och enheter
Connect Edge, ULT/CO2 inkubatorer och enheter
Inkluderar:
Anslut Edge Wi-Fi Enhetsadaptersats med RS485, (valfritt Ethernet i kombination med EDGEKTADAPT99)
Endast Ethernet Anslut Edge Device Adapter Kit med USB . Endast för användning i: Brasilien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Oman
Ethernet-ansluten Edge Device Adapter Kit med RS232. Endast för användning i: Brasilien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Oman
Ethernet-ansluten Edge Device Adapter Kit med RS485. Endast för användning i: Brasilien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Oman
Ethernet-ansluten Edge Device Adapter Kit med TTL. Endast för användning i: Brasilien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Oman
Valfri PoE-omvandlare för Wi-Fi/Ethernet-adaptrar
Wi-FI (valfritt Ethernet i kombination med EDGEKTADAPT99)
Wi-Fi Sensor Adapter for Independent Sensors. Ports for up to 6 analog sensors and 1 digital sensor. Includes 3 m Cable, Power Supply and Country Converters. Convert to Ethernet with EDGEKTADPT99 (no PoE)
Produktkod. 18873085
Brand: Thermo Scientific™ undefined
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Connect Edge Wi-Fi/Ethernet-enhetsadaptrar är för användning med InstrumentConnect 24/7 fjärrövervakningssystem. Enhetsadaptrar ansluts till Thermo Fisher laboratorieutrustning för att extrahera och sända telemetri till Connect Edge-gatewayen via Wi-Fi eller Ethernet. Den konfiguration som behövs varierar beroende på utrustningstyp.
Connect Edge Wi-Fi/Ethernet-enhetsadaptrar är en del av InstrumentConnect 24/7 fjärrövervakningssystem. Enhetsadaptrar inkluderar RS485, TTL, RS232 och USB konfigurationer för att ansluta till din Thermo Fisher laboratorieutrustning. Enhetsadaptrar extraherar och överför telemetri till Connect Edge-gatewayen via Wi-Fi eller Ethernet.
System Hardware
  • Device Adapter-Palm-size adapters collect and transmit data from lab equipment/devices to gateways using Ethernet (WAN) connectivity or Wi-Fi (where permitted).
  • Sensor Adapter-Adapter to collect and transmit data from lab any OEM equipment/device to gateways using Ethernet (WAN) connectivity or Wi-Fi (where permitted).
  • Ethernet Base Converter-used to convert any Wi-Fi device adapter to Ethernet/PoE. Used to convert Sensor Adapter to Ethernet (excludes PoE).
  • Connect Edge Gateway-Receives data from adapters to send to InstrumentConnect (cloud) or customer on-premise system/cloud via OPC-UA using Ethernet (WAN) connectivity or Wi-Fi (where permitted).
System Software
Choose from these available InstrumentConnect packages.
InstrumentConnect Monitor (Cloud):
  • Monitor equipment via advanced onboard equipment sensors
  • Receive alarms and notifications, set custom alarms
  • View live device status 24/7 via Mobile and Cloud app
  • Peace of mind with industry-leading security protocols
  • 25GB included data storage for documents
  • Unlimited device telemetry storage
  • Notifications via mobile application, e-mail and desktop application
InstrumentConnect Integrate for OPC UA (OPC-UA to Cloud or Prem):
  • Utilize the Connect Edge system to collect and transmit data to your on-premises system or cloud using Open Platform Communications Unified Platform. The Connect Edge gateway can be enabled as an OPC server for 10 or more devices.
Network
You can connect 10 device or sensor adapters to each Connect Edge gateway. Gateways can host greater than 10 devices in many cases, however this is determined by reviewing post installation gateway CPU usage. Deciding which topology is applicable to your work or laboratory environment will determine the number of gateways you will need.
Connect Edge system has 3 main topologies
  • Direct Wi-Fi-Device adapters are configured to transmit data directly to your Connect Edge gateway (10 per gateway). Your adapters must be in proximity (50-150 feet) to the gateway.
  • Single/Dual Network- adapters are configured to connect to your local network via Ethernet or Wi-Fi (where permitted) and transmit data to the Connect Edge gateway, also on the same network. This topology is ideal if devices to be monitored are not within proximity to eachother or a gateway.
Building your system
  • Determine type (Ethernet-only/WiFi+Ethernet) and quantity of gateway(s) needed based on network topology preference. The Configuration Planning Guide can be used for reference, if needed.
  • Select compatible adapter for your lab equipment
  • Purchase subscription/license for each device
  • Determine whether self-install or professional-install is desired (where available)
System hardware and software is available for purchase in packages or a-la-carte. A built-in gateway discount is included with all packages. Additional savings with 3 and 5-year packages.
Installation
Customer (self) installation
Installation services sold separately, if desired (US, Europe, Great Britain, inquire with specialist for other regional availability).
Hardware Availability
Gateways
Connect Edge gateways are available in the following countries and configurations. For the most updated list, please ask your specialist.
Wi-Fi Connect Edge gateways are approved for these countries: US, CAN, UK, Europe, Australia, New Zealand, Colombia, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Thailand, Japan
Ethernet-only Connect Edge gateways are approved for these countries: Brazil, Honduras, Paraguay, Chile, Argentina, South Africa, Bahrain, Oman, Qatar, India, South Korea, Singapore, Vietnam
Adapters
Connect Edge adapter approved use varies by country. Please check the list to ensure adapters are approved for use in the desired country.
Wi-Fi Sensor Adapter/Device Adapter with power supply is approved for: US, CAN, Europe, UK, Australia, New Zealand, Colombia, Puerto Rico
Ethernet-only Sensor Adapter/Device Adapter with power supply is approved for: Ecuador, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Brazil, Honduras, Paraguay, Chile, South Africa, Bahrain, Oman, Qatar, Hong Kong
Adapter Kits exclude power supply for the countries below and can be purchased locally.
Wi-Fi Sensor Adapter/Device Adapter without power supply is approved for: India, Japan
Ethernet-only Sensor Adapter/Device Adapter without power supply is approved for: Thailand, Japan, South Korea, Singapore, Argentina, Vietnam
Local purchase specifications:
Device Adapter power supply specifications: Nominal: 5 VDC supply, 500mA (2.5W) max power consumption, peak power demand <2.5W
Sensor Adapter power supply specifications: Nominal: 5 VDC supply, 2A (10W) max consumption, peak power demand <15W
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Wireless Monitoring Kit
Visningstyp No Display
Dataminne None
Kalibrering NA
Larmtyper None
Programvarutyp InstrumentConnect
Batterityp None
Inkluderar Wi-Fi Sensor Adapter for Independent Sensors. Ports for up to 6 analog sensors and 1 digital sensor. Includes 3 m Cable, Power Supply and Country Converters. Convert to Ethernet with EDGEKTADPT99 (no PoE)
Certifikat och efterlevnad Power Adapter: CE, UKCA, FCC, RCM, CCC, UL, BIS, WEEE and ROHS
IP-betyg IP66/68
Modell Includes Power Supply
Kvantitet 1
Garanti 1 Year Warranty
För användning med (utrustning) Connect Edge Sensors