Läs mer
Thermo Scientific™ Anslut Edge Adapter Kit för InstrumentConnect Fjärrövervakning med OPC UA™
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Connect Edge Wi-Fi/Ethernet-enhetsadaptrar är en del av InstrumentConnect 24/7 fjärrövervakningssystem. Enhetsadaptrar inkluderar RS485, TTL, RS232 och USB konfigurationer för att ansluta till din Thermo Fisher laboratorieutrustning. Enhetsadaptrar extraherar och överför telemetri till Connect Edge-gatewayen via Wi-Fi eller Ethernet.
Thermo Fisher™ Connect Edge är ett professionellt fjärrövervakningssystem för laboratorieutrustning och andra enheter för att hjälpa till att skydda prover och öka effektiviteten i tillgångshanteringen. Connect Edge kan skicka data till Thermo Fisher Cloud eller till ditt eget premissbaserade system med hjälp av OPC-UA protokoll. Connect Edge är kompatibel med 600+ Thermo Fisher Scientific märken och modeller för laboratorieutrustning.
Thermo Fisher Scientific Utrustning telemetri
- För kyllagringsutrustning rapporterar Connect Edge omgivnings- och skåptemperaturdata som registrerats av motståndstemperaturdetektorer (RTD) inbyggda i enheten; fjärrövervakningssystemet rapporterar också larm och händelser, såväl som andra systembaserade diagnostiska datapunkter till InstrumentConnect ansökan.
- För CO2-inkubatorer rapporterar Connect Edge kammartemperaturer, gasnivåer, larm och varningar som tas emot via inkubatorns datautgång till InstrumentConnect ansökan.
Systemhårdvara
- Enhetsadapter-adaptrar i palmstorlek samlar in och överför data från labbutrustning/enheter till gateways med hjälp av Ethernet (WAN)-anslutning eller Wi-Fi .
- Connect Edge Gateway - Tar emot data från enhetsadaptrar att skicka till InstrumentConnect (moln) eller kundlokalsystem/moln via OPC-UA™ använder Ethernet (WAN)-anslutning eller Wi-Fi .
Systemprogramvara
- InstrumentConnect Monitor (moln):
- Övervaka telemetridata och händelser ombord**
- Ställ in anpassade aviseringar
- Se live enhetsstatus 24/7 via mobil- och molnappen
- Trygghet med branschledande säkerhetsprotokoll
- 25GB ingår datalagring för dokument
- Obegränsad enhets telemetrilagring
- Aviseringar via mobilapplikation, e-post och skrivbordsapplikation
- InstrumentConnect Integrera (OPC-UA ): Använd Connect Edge-systemet för att samla in och överföra data till ditt eget lokalbaserade system. Connect Edge-gatewayen kan aktiveras som en OPC server för 10 eller fler enheter.
Nätverk
Du kan ansluta 10 enhetsadaptrar till varje Connect Edge-gateway. Gateways kan ta emot fler än 10 enheter, men detta bestäms genom att granska CPU-användningen efter att du har nått denna initiala kvantitet efter den första installationen. Att bestämma vilken topologi som är tillämplig på din inställning avgör antalet gateways du behöver.
Connect Edge-systemet har 3 huvudtopologier
- Direct Wi-Fi-enhetsadaptrar är konfigurerade för att överföra data direkt till din Connect Edge-gateway (max 10 per gateway). Dina enhetsadaptrar måste vara i närheten (50-150 fot) till gatewayen.
- Adaptrar för singel/dubbel nätverksenhet är konfigurerade för att ansluta till ditt lokala nätverk via Ethernet eller Wi-Fi och överföra data till Connect Edge-gatewayen, också på samma nätverk. Denna topologi är idealisk om enheter som ska övervakas inte är i närheten av varandra eller en gateway.
Bygg ditt system
- Bestäm typ (endast Ethernet/WiFi+Ethernet) och antal gateway(ar) som behövs baserat på nätverkstopologipreferenser
- Välj en kompatibel enhetsadapter för din labbutrustning
- Köp en InstrumentConnect Övervaka eller integrera prenumeration för varje enhet
- Bestäm om självinstallation eller professionell installation önskas (där tillgängligt)
Connect Edge-systemet finns att köpa i paket eller à la carte. Varje paket innehåller en Connect Edge-gateway (Wi-Fi/Ethernet eller endast Ethernet-alternativ) och varierande antal prenumerationer. Vi ger en inbyggd gateway-rabatt för alla paket. Spara mer per prenumeration med 3- och 5-årspaket.
Installation
Kund (själv)installation
Installationstjänster säljs separat om så önskas (USA, Europa, Storbritannien, fråga med specialist för annan regional tillgänglighet).
Tillgänglighet
Connect Edge-systemet är tillgängligt i följande länder och konfigurationer. För den mest uppdaterade listan, fråga din specialist.
Wi-Fi eller Ethernet-gateway/adapter: Europa, Storbritannien, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland
Ethernet-gateway/Wi-Fi eller Ethernet-adapter: Hong Kong
Ethernet-gateway och adapter: Brasilien, Bahrain, Oman, Förenade Arabemiraten, Sydafrika
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter för fjärrövervakningsenhet |
| Visningstyp | Ingen skärm |
| Larmtyper | Hold (Håll) |
| Programvarutyp | InstrumentConnect |
| Inkluderar | Endast Ethernet Anslut Edge Device Adapter Kit med USB . Endast för användning i: Brasilien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Oman |
| Gränssnitt | USB vid enheten |
| IP-betyg | IP30 |
| Kvantitet | 1 st |
| Garanti | 1 år |
| För användning med (applikation) | InstrumentConnect Fjärrövervakningssystem, laboratorieutrustning och enheter |
| Visa mer |