Läs mer
Thermo Scientific™ Anslut Edge Adapter Kit för InstrumentConnect Fjärrövervakning med OPC UA™
Produktkod. 30019115 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Adapter för fjärrövervakningsenhet
Trådlös övervakningskit
För användning med (utrustning):
Anslut Edge hårdvara, kylar/frysar och enheter
Anslut Edge, kylar/frysar och enheter
Anslut Edge, laboratorieutrustning och enheter
Anslut Edge-hårdvara, CO2/ULT-utrustning och -enheter
Connect Edge, CO2-inkubatorer och enheter
Connect Edge, ULT/CO2 inkubatorer och enheter
Koppla kantsensorer
Inkluderar:
Anslut Edge Wi-Fi Enhetsadaptersats med RS485, (valfritt Ethernet i kombination med EDGEKTADAPT99)
Endast Ethernet Anslut Edge Device Adapter Kit med USB . Endast för användning i: Brasilien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Oman
Ethernet-ansluten Edge Device Adapter Kit med RS232. Endast för användning i: Brasilien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Oman
Ethernet-ansluten Edge Device Adapter Kit med RS485. Endast för användning i: Brasilien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Oman
Ethernet-ansluten Edge Device Adapter Kit med TTL. Endast för användning i: Brasilien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Oman
Valfri PoE-omvandlare för Wi-Fi/Ethernet-adaptrar
Wi-FI (valfritt Ethernet i kombination med EDGEKTADAPT99)
Wi-Fi Sensoradapter för oberoende sensorer. Portar för upp till 6 analoga sensorer och 1 digital sensor. Inkluderar 3 m-kabel, strömförsörjning och landomriktare. Konvertera till Ethernet med EDGEKTADPT99 (utan PoE)
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) Inkluderar
30019115 Adapter för fjärrövervakningsenhet Anslut Edge hårdvara, kylar/frysar och enheter Wi-FI (valfritt Ethernet i kombination med EDGEKTADAPT99)
30019096 Adapter för fjärrövervakningsenhet Anslut Edge-hårdvara, CO2/ULT-utrustning och -enheter Anslut Edge Wi-Fi Enhetsadaptersats med RS485, (valfritt Ethernet i kombination med EDGEKTADAPT99)
18873085 Trådlös övervakningskit Koppla kantsensorer Wi-Fi Sensoradapter för oberoende sensorer. Portar för upp till 6 analoga sensorer och 1 digital sensor. Inkluderar 3 m-kabel, strömförsörjning och landomriktare. Konvertera till Ethernet med EDGEKTADPT99 (utan PoE)
30019097 Adapter för fjärrövervakningsenhet Connect Edge, CO2-inkubatorer och enheter Wi-FI (valfritt Ethernet i kombination med EDGEKTADAPT99)
30019092 Adapter för fjärrövervakningsenhet Connect Edge, CO2-inkubatorer och enheter Wi-FI (valfritt Ethernet i kombination med EDGEKTADAPT99)
30019093 Adapter för fjärrövervakningsenhet Anslut Edge, laboratorieutrustning och enheter Valfri PoE-omvandlare för Wi-Fi/Ethernet-adaptrar
30019083 Adapter för fjärrövervakningsenhet Connect Edge, ULT/CO2 inkubatorer och enheter Ethernet-ansluten Edge Device Adapter Kit med RS485. Endast för användning i: Brasilien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Oman
30019102 Adapter för fjärrövervakningsenhet Anslut Edge, kylar/frysar och enheter Ethernet-ansluten Edge Device Adapter Kit med TTL. Endast för användning i: Brasilien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Oman
30019111 Adapter för fjärrövervakningsenhet Connect Edge, CO2-inkubatorer och enheter Ethernet-ansluten Edge Device Adapter Kit med RS232. Endast för användning i: Brasilien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Oman
30019067 Adapter för fjärrövervakningsenhet Connect Edge, CO2-inkubatorer och enheter Endast Ethernet Anslut Edge Device Adapter Kit med USB . Endast för användning i: Brasilien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Oman
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 30019115 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EDGEKTADPT02
I lager
Connect Edge Wi-Fi/Ethernet-enhetsadaptrar är för användning med InstrumentConnect 24/7 fjärrövervakningssystem. Enhetsadaptrar ansluts till Thermo Fisher laboratorieutrustning för att extrahera och sända telemetri till Connect Edge-gatewayen via Wi-Fi eller Ethernet. Den konfiguration som behövs varierar beroende på utrustningstyp.
Connect Edge Wi-Fi/Ethernet-enhetsadaptrar är en del av InstrumentConnect 24/7 fjärrövervakningssystem. Enhetsadaptrar inkluderar RS485, TTL, RS232 och USB konfigurationer för att ansluta till din Thermo Fisher laboratorieutrustning. Enhetsadaptrar extraherar och överför telemetri till Connect Edge-gatewayen via Wi-Fi eller Ethernet.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect är ett professionellt fjärrövervakningssystem för övervakning av laboratorieutrustning och andra enheter för att skydda prover och öka effektiviteten i förvaltningen av tillgångar. De InstrumentConnect Systemet använder Connect Edge-adaptrar och gateways för att skicka data till InstrumentConnect moln eller till ditt eget premissbaserade system (LIMS , BMS, SCADA) med hjälp av OPC-UA™ protokoll. Connect Edge-hårdvaran är kompatibel med 700+ Thermo Fisher Scientific märken och modeller för laboratorieutrustning.
Thermo Fisher Scientific Utrustning telemetri
  • För kylförvaringsutrustning, InstrumentConnect samlar in omgivnings- och skåptemperaturdata som registrerats av motståndstemperaturdetektorer (RTD) inbyggda i enheten; fjärrövervakningssystemet rapporterar också larm och händelser, såväl som andra systembaserade diagnostiska datapunkter till InstrumentConnect ansökan.
  • För CO2-inkubatorer och miljökammare, InstrumentConnect samlar in kammartemperaturer, gasnivåer, larm och varningar som tas emot via inkubatorn och miljökammarens datautgång.
Systemhårdvara
  • Enhetsadapter-adaptrar i palmstorlek samlar in och överför data från labbutrustning/enheter till gateways med hjälp av Ethernet (WAN)-anslutning eller Wi-Fi .
  • Connect Edge Gateway - Tar emot data från enhetsadaptrar att skicka till InstrumentConnect (moln) eller kundlokalsystem/moln via OPC-UA använder Ethernet (WAN)-anslutning eller Wi-Fi .
Systemprogramvara
Välj bland dessa tillgängliga InstrumentConnect paket.
InstrumentConnect Monitor (moln):
  • Övervaka ombord telemetridata och händelser**
  • Anpassade larminställningar
  • Se live enhetsstatus 24/7 via mobil- och molnappen
  • Trygghet med branschledande säkerhetsprotokoll
  • 25GB ingår datalagring för dokument
  • Obegränsad enhets telemetrilagring
  • Aviseringar via mobilapplikation, e-post och skrivbordsapplikation
InstrumentConnect Integrera (OPC-UA till Cloud eller Prem):
  • Använd Connect Edge-systemet för att samla in och överföra data till ditt lokala system eller moln med Open Platform Communications Unified Platform. Connect Edge-gatewayen kan aktiveras som en OPC server för 10 eller fler enheter.
Nätverk
Du kan ansluta 10 enhetsadaptrar till varje Connect Edge-gateway. Gateways kan ta emot fler än 10 enheter, men detta bestäms genom att granska CPU-användningen efter att du har nått denna initiala kvantitet efter den första installationen. Att bestämma vilken topologi som är tillämplig på din inställning avgör antalet gateways du behöver.
Connect Edge-systemet har 3 huvudtopologier
  • Direct Wi-Fi-enhetsadaptrar är konfigurerade för att överföra data direkt till din Connect Edge-gateway (max 10 per gateway). Dina enhetsadaptrar måste vara i närheten (50-150 fot) till gatewayen.
  • Adaptrar för singel/dubbel nätverksenhet är konfigurerade för att ansluta till ditt lokala nätverk via Ethernet eller Wi-Fi och överföra data till Connect Edge-gatewayen, också på samma nätverk. Denna topologi är idealisk om enheter som ska övervakas inte är i närheten av varandra eller en gateway.
Bygg ditt system
  • Bestäm typ (endast Ethernet/WiFi+Ethernet) och antal gateway(ar) som behövs baserat på nätverkstopologipreferenser. Konfigurationsplaneringsguiden kan användas som referens vid behov.
  • Välj en kompatibel adapter för din labbutrustning
  • Köp en InstrumentConnect Övervaka eller integrera prenumeration för varje enhet
  • Bestäm om självinstallation eller professionell installation önskas (om tillgängligt)
Systemhårdvara och mjukvara finns att köpa i paket eller à la carte. En inbyggd gateway-rabatt ingår i alla paket. Ytterligare besparingar med 3- och 5-årspaket.
Installation
Kund (själv)installation
Installationstjänster säljs separat om så önskas (USA, Europa, Storbritannien, fråga med specialist för annan regional tillgänglighet).
Tillgänglighet
InstrumentConnect är tillgänglig i följande länder och konfigurationer. För den mest uppdaterade listan, fråga din specialist.
Wi-Fi eller Ethernet-gateway/adapter: Europa, Storbritannien, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland, Puerto Rico
Ethernet-gateway/Wi-Fi eller Ethernet-adapter: Hong Kong
Ethernet-gateway och adapter: Brasilien, Bahrain, Oman, Förenade Arabemiraten
Specifikationer
Typ Adapter för fjärrövervakningsenhet
Visningstyp Ingen skärm
Larmtyper Hold (Håll)
Programvarutyp InstrumentConnect
Inkluderar Wi-FI (valfritt Ethernet i kombination med EDGEKTADAPT99)
Gränssnitt TTL vid enheten
IP-betyg IP30
Kvantitet 1 st
Garanti 1 års garanti
För användning med (applikation) InstrumentConnect Fjärrövervakningssystem, laboratorieutrustning och enheter
För användning med (utrustning) Anslut Edge hårdvara, kylar/frysar och enheter
Elektriska krav AC väggadapter (medföljer)