Läs mer
Thermo Scientific™ Connect Edge Gateway + Monitor Prenumerationspaket (endast Ethernet) för InstrumentConnect Laboratorieövervakning
Produktkod. 30019120 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Adapter för fjärrövervakningsenhet
Remote Monitoring Gateway Bundle
Inkluderar:
10 Monitor-abonnemang, 2 år, 1 Ethernet-gateway
10 Monitor-abonnemang, 3 år, 1 Ethernet-gateway
10 bildskärmsabonnemang, 5 år, 1 Ethernet-gateway
3 Monitor-abonnemang, 2 år, 1 Ethernet-gateway
3 Monitor-abonnemang, 3 år, 1 Ethernet-gateway
3 Monitor-abonnemang, 5 år, 1 Ethernet-gateway
5 Monitor-abonnemang, 2 år, 1 Ethernet-gateway
5 Monitor-abonnemang, 3 år, 1 Ethernet-gateway
5 Monitor-abonnemang, 5 år, 1 Ethernet-gateway
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Inkluderar
30019120 Remote Monitoring Gateway Bundle 10 Monitor-abonnemang, 3 år, 1 Ethernet-gateway
30019105 Remote Monitoring Gateway Bundle 3 Monitor-abonnemang, 2 år, 1 Ethernet-gateway
30019080 Remote Monitoring Gateway Bundle 3 Monitor-abonnemang, 3 år, 1 Ethernet-gateway
30019081 Adapter för fjärrövervakningsenhet 3 Monitor-abonnemang, 5 år, 1 Ethernet-gateway
30019095 Remote Monitoring Gateway Bundle 5 Monitor-abonnemang, 2 år, 1 Ethernet-gateway
30019064 Remote Monitoring Gateway Bundle 5 Monitor-abonnemang, 3 år, 1 Ethernet-gateway
30019089 Remote Monitoring Gateway Bundle 5 Monitor-abonnemang, 5 år, 1 Ethernet-gateway
30019113 Remote Monitoring Gateway Bundle 10 Monitor-abonnemang, 2 år, 1 Ethernet-gateway
30019072 Remote Monitoring Gateway Bundle 10 bildskärmsabonnemang, 5 år, 1 Ethernet-gateway
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 30019120 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EDGM10D3YEGW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111235.00 SEK
    101058.83 SEK / Paket med 1
    Save 10176.17 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 21-01-2027
InstrumentConnect Monitor Prenumeration + Ethernet-Only Gateway-paket inkluderar 1 Connect Edge-gateway och prenumerationer. För användning med InstrumentConnect laboratorium för fjärrövervakningssystem. Adapter(ar) säljs separat. Paketera och spara.
InstrumentConnect är ett agnostiskt, professionellt 24/7 fjärrövervakningssystem utformat för att hjälpa till att hantera laboratorieutrustning och utrustning och skydda viktiga produkter och prover. Detta system har anpassningsbara parametrar, live-larm, aviseringar och kostnadseffektiv hårdvara. Paketen inkluderar InstrumentConnect Övervaka prenumerationer och en Connect Edge-gateway (endast Ethernet-modell). Varje gateway kan samla in data från 10 enheter. Spara mer när du paketerar.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect är ett professionellt fjärrövervakningssystem för övervakning av laboratorieutrustning och andra enheter för att skydda prover och öka effektiviteten i förvaltningen av tillgångar. De InstrumentConnect Systemet använder Connect Edge-adaptrar och gateways för att skicka data till InstrumentConnect moln eller till ditt eget premissbaserade system (LIMS , BMS, SCADA) med hjälp av OPC-UA™ protokoll. Connect Edge-hårdvaran är kompatibel med 700+ Thermo Fisher Scientific märken och modeller för laboratorieutrustning.
Thermo Fisher Scientific Utrustning telemetri
  • För kylförvaringsutrustning, InstrumentConnect samlar in omgivnings- och skåptemperaturdata som registrerats av motståndstemperaturdetektorer (RTD) inbyggda i enheten; fjärrövervakningssystemet rapporterar också larm och händelser, såväl som andra systembaserade diagnostiska datapunkter till InstrumentConnect ansökan.
  • För CO2-inkubatorer och miljökammare, InstrumentConnect samlar in kammartemperaturer, gasnivåer, larm och varningar som tas emot via inkubatorn och miljökammarens datautgång.
Systemhårdvara
  • Enhetsadapter-adaptrar i palmstorlek samlar in och överför data från labbutrustning/enheter till gateways med hjälp av Ethernet (WAN)-anslutning eller Wi-Fi .
  • Connect Edge Gateway - Tar emot data från enhetsadaptrar att skicka till InstrumentConnect (moln) eller kundlokalsystem/moln via OPC-UA använder Ethernet (WAN)-anslutning eller Wi-Fi .
Systemprogramvara
Välj bland dessa tillgängliga InstrumentConnect paket.
InstrumentConnect Monitor (moln):
  • Övervaka ombord telemetridata och händelser**
  • Anpassade larminställningar
  • Se live enhetsstatus 24/7 via mobil- och molnappen
  • Trygghet med branschledande säkerhetsprotokoll
  • 25GB ingår datalagring för dokument
  • Obegränsad enhets telemetrilagring
  • Aviseringar via mobilapplikation, e-post och skrivbordsapplikation
InstrumentConnect Integrera (OPC-UA till Cloud eller Prem):
  • Använd Connect Edge-systemet för att samla in och överföra data till ditt lokala system eller moln med Open Platform Communications Unified Platform. Connect Edge-gatewayen kan aktiveras som en OPC server för 10 eller fler enheter.
Nätverk
Du kan ansluta 10 enhetsadaptrar till varje Connect Edge-gateway. Gateways kan ta emot fler än 10 enheter, men detta bestäms genom att granska CPU-användningen efter att du har nått denna initiala kvantitet efter den första installationen. Att bestämma vilken topologi som är tillämplig på din inställning avgör antalet gateways du behöver.
Connect Edge-systemet har 3 huvudtopologier
  • Direct Wi-Fi-enhetsadaptrar är konfigurerade för att överföra data direkt till din Connect Edge-gateway (max 10 per gateway). Dina enhetsadaptrar måste vara i närheten (50-150 fot) till gatewayen.
  • Adaptrar för singel/dubbel nätverksenhet är konfigurerade för att ansluta till ditt lokala nätverk via Ethernet eller Wi-Fi och överföra data till Connect Edge-gatewayen, också på samma nätverk. Denna topologi är idealisk om enheter som ska övervakas inte är i närheten av varandra eller en gateway.
Bygg ditt system
  • Bestäm typ (endast Ethernet/WiFi+Ethernet) och antal gateway(ar) som behövs baserat på nätverkstopologipreferenser. Konfigurationsplaneringsguiden kan användas som referens vid behov.
  • Välj en kompatibel adapter för din labbutrustning
  • Köp en InstrumentConnect Övervaka eller integrera prenumeration för varje enhet
  • Bestäm om självinstallation eller professionell installation önskas (om tillgängligt)
Systemhårdvara och mjukvara finns att köpa i paket eller à la carte. En inbyggd gateway-rabatt ingår i alla paket. Ytterligare besparingar med 3- och 5-årspaket.
Installation
Kund (själv)installation
Installationstjänster säljs separat om så önskas (USA, Europa, Storbritannien, fråga med specialist för annan regional tillgänglighet).
Tillgänglighet
InstrumentConnect är tillgänglig i följande länder och konfigurationer. För den mest uppdaterade listan, fråga din specialist.
Wi-Fi eller Ethernet-gateway/adapter: Europa, Storbritannien, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland, Puerto Rico
Ethernet-gateway/Wi-Fi eller Ethernet-adapter: Hong Kong
Ethernet-gateway och adapter: Brasilien, Bahrain, Oman, Förenade Arabemiraten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Remote Monitoring Gateway Bundle
Visningstyp Ingen skärm
Dataminne 8 GB
Larmtyper E-post, Mobil enhet, Meddelande om skrivbordsprogram
Programvarutyp InstrumentConnect
Beskrivning Connect Edge Gateway Bundle Ethernet inkluderar endast: Connect Edge gateway, strömförsörjning med adaptrar, Ethernet-kabel, DIN-monteringsfäste och InstrumentConnect Övervaka prenumerationer
Inkluderar 10 Monitor-abonnemang, 3 år, 1 Ethernet-gateway
IP-betyg IP40
Kvantitet 1 st
Garanti 1 år
För användning med (applikation) InstrumentConnect Fjärrövervakningssystem, laboratorieutrustning och enheter
För användning med (utrustning) Anslut Edge, laboratorieutrustning och enheter
Tidsnoggrannhet Realtid
Elektriska krav AC väggadapter (medföljer)