Läs mer
Thermo Scientific™ Koppla samman kantoberoende sensorer för InstrumentConnect fjärrövervakning och OPC UATM
Produktkod. 18883085 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kalibrering:
Ej kalibrerad
Standardiserad bearbetning enligt NIST och ISO9001
IP-betyg:
IP66/68
Inkluderar:
Digital temperatursensor: -55 till 125 °C, CAL B, Standardkalibrering: -40 °C, -20 °C, 0 °C, inkluderar 3,7 m platt PFTE-kabel. Standardiserad behandling enligt NIST och ISO9001.
PT100 4-20mA Sensor: -100 till 450 °C, klass A, standardkalibrering -80 °C, -40 °C, 0 °C, inkluderar 3,7 m rund kabel
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kalibrering IP-betyg Inkluderar
18883085 Ej kalibrerad IP66/68 Digital temperatursensor: -55 till 125 °C, CAL B, Standardkalibrering: -40 °C, -20 °C, 0 °C, inkluderar 3,7 m platt PFTE-kabel. Standardiserad behandling enligt NIST och ISO9001.
18893085 Standardiserad bearbetning enligt NIST och ISO9001 IP66/68 PT100 4-20mA Sensor: -100 till 450 °C, klass A, standardkalibrering -80 °C, -40 °C, 0 °C, inkluderar 3,7 m rund kabel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18883085 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EDGEPTSENTC006A
Thermo Scientific Connect Edge-oberoende sensorer och sensorkit är utformade för att samla in data från laboratorieutrustning. Oberoende sensorer kan också användas som en redundant datakälla tillsammans med enhetsadaptrar. Sensorerna levereras med standard- eller ackrediterad kalibrering.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect är ett professionellt fjärrövervakningssystem för övervakning av laboratorieutrustning och andra enheter för att skydda prover och öka effektiviteten i tillgångshantering. Systemet InstrumentConnect använder Connect Edge-adaptrar och gateways för att skicka data till molnet InstrumentConnect eller till ditt eget lokalbaserade system (LIMS BMS, SCADA) med hjälp av OPC-UA™ protokollet. Connect Edge-hårdvara är kompatibel med 700+ Thermo Fisher Scientific laboratorieutrustningsmärken och modeller.
Systemhårdvara
  • Enhetsadapter – Handflatestora adaptrar samlar in och överför data från laboratorieutrustning/enheter till gateways med hjälp av Ethernet (WAN)-anslutning eller Wi-Fi (där det är tillåtet).
  • Sensoradapter – Adapter för att samla in och överföra data från laboratoriet och all OEM-utrustning/enhet till gateways via Ethernet (WAN)-anslutning eller Wi-Fi (där det är tillåtet).
  • Ethernet Base Converter – används för att konvertera vilken enhetsadapter som helst Wi-Fi till Ethernet/PoE. Används för att konvertera sensoradapter till Ethernet (exklusive PoE).
  • Connect Edge Gateway – Tar emot data från adaptrar för att skicka till InstrumentConnect (moln) eller kundens lokala system/moln via OPC-UA Ethernet (WAN)-anslutning eller Wi-Fi (där det är tillåtet).
Systemprogramvara
Välj bland dessa tillgängliga InstrumentConnect paket.
InstrumentConnect Monitor (moln):
  • Övervaka utrustning via avancerade inbyggda sensorer
  • Ta emot larm och notiser, ställ in anpassade larm
  • Visa live-enhetsstatus dygnet runt via mobil- och molnappen
  • Sinnesro med branschledande säkerhetsprotokoll
  • 25 GB inkluderade datalagring för dokument
  • Obegränsad enhetstelemetrilagring
  • Notiser via mobilapplikation, e-post och datorapplikation
instrumentConnect Integrera för OPC UA (OPC-UA till moln eller prem)
  • Använd Connect Edge-systemet för att samla in och överföra data till ditt lokala system eller moln med Open Platform Communications Unified Platform. Connect Edge-gatewayen kan aktiveras som OPC server för 10 eller fler enheter.
Nätverk
Du kan koppla 10 enhets- eller sensoradaptrar till varje Connect Edge-gateway. Gateways kan i många fall ha fler än 10 enheter, men detta bestäms genom att granska CPU-användning av gateway efter installation. Att bestämma vilken topologi som är tillämplig för din arbets- eller laboratoriemiljö avgör hur många gateways du behöver.
Connect Edge-systemet har tre huvudsakliga topologier
  • Direkta Wi-Fi-enhetsadaptrar är konfigurerade för att överföra data direkt till din Connect Edge-gateway (10 per gateway). Dina adaptrar måste vara i närheten (15–150 fot) till gatewayen.
  • Enkel-/dubbelnätverksadaptrar är konfigurerade för att ansluta till ditt lokala nätverk via Ethernet eller Wi-Fi (där det är tillåtet) och överföra data till Connect Edge-gatewayen, också på samma nätverk. Denna topologi är idealisk om enheter som ska övervakas inte är nära varandra eller en gateway.
Bygger ditt system
  • Bestäm typ (endast Ethernet/WiFi+Ethernet) och antal gateway(s) som behövs baserat på preferenser för nätverkstopologi. Konfigurationsplaneringsguiden kan användas som referens vid behov.
  • Välj kompatibel adapter för din labbutrustning
  • Köp prenumeration/licens för varje enhet
  • Bestäm om självinstallation eller professionell installation är önskad (där det är möjligt)
Systemhårdvara och mjukvara finns att köpa i paket eller a-la-carte. En inbyggd gateway-rabatt ingår i alla paket. Ytterligare besparingar med 3- och 5-årspaket.
Installation
Kundinstallation (själv)
Installationstjänster säljs separat om så önskas (USA, Europa, Storbritannien, fråga specialist om annan regional tillgänglighet).
Hårdvarutillgänglighet
Portar
Connect Edge-gateways finns tillgängliga i följande länder och konfigurationer. För den mest uppdaterade listan, vänligen fråga din specialist.
Wi-Fi Connect Edge-gateways är godkända för dessa länder: USA, CAN, Storbritannien, Europa, Australien, Nya Zeeland, Colombia, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Thailand, Japan
Ethernet-endast Connect Edge-gateways är godkända för dessa länder: Brasilien, Honduras, Paraguay, Chile, Argentina, Sydafrika, Bahrain, Oman, Qatar, Indien, Sydkorea, Singapore, Vietnam
Adaptrar
Godkännande användning av Connect Edge-adapter varierar mellan länder. Vänligen kontrollera listan för att säkerställa att adaptrarna är godkända för användning i önskat land.
Wi-Fi Sensoradapter/enhetsadapter med strömförsörjning är godkänd för: USA, CAN, Europa, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Colombia, Puerto Rico
Ethernet-only sensoradapter/enhetsadapter med strömförsörjning är godkänd för: Ecuador, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Brasilien, Honduras, Paraguay, Chile, Sydafrika, Bahrain, Oman, Qatar, Hongkong
Adapterkit utesluter strömförsörjning för nedanstående länder och kan köpas lokalt.
Wi-Fi Sensoradapter/enhetsadapter utan strömförsörjning är godkänd för: Indien, Japan
Ethernet-endast sensoradapter/enhetsadapter utan strömförsörjning är godkänd för: Thailand, Japan, Sydkorea, Singapore, Argentina, Vietnam
Lokala inköpsspecifikationer:
Enhetsadapterns strömförsörjningsspecifikationer: Nominell: 5 VDC-ström, 500 mA (2,5W) max strömförbrukning, toppeffekt <2,5W
Sensoradapterns strömförsörjningsspecifikationer: Nominell: 5 VDC-försörjning, 2A (10W) maxförbrukning, toppeffekt <15W
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Trådlös övervakningskit
Visningstyp Ingen skärm
Kalibrering Ej kalibrerad
Larmtyper Hold (Håll)
Programvarutyp InstrumentConnect
Inkluderar Digital temperatursensor: -55 till 125 °C, CAL B, Standardkalibrering: -40 °C, -20 °C, 0 °C, inkluderar 3,7 m platt PFTE-kabel. Standardiserad behandling enligt NIST och ISO9001.
IP-betyg IP66/68
Kvantitet 1
Garanti 1 års garanti
Kalibreringsnoggrannhet ±0,5 °C (för kalibreringsområde)
Upplösning ±0,04 °C
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +125 °C
Driftstemperatur (metrisk) -55 °C till +125 °C