Läs mer
Fisherbrand™ Anslutningskabel
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
BNC/ATC
Banan
DÅN
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | DÅN |
| Typ | Anslutningskabel |
| För användning med (applikation) | För att ansluta elektroden till en pH-mätare, använd en antistatisk koaxialkabel med rätt kontakt. |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 50 °C |
| Längd (metrisk) | 1 m |