Läs mer
Fisherbrand™ Anslutningskabel
Produktkod. 11776398 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
BNC/ATC
Banan
DÅN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11776398
Bara null kvar
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Anslutningskabel med BNC-kontakt för kombinerad jonkänslig elektrod med solida membran som är idealisk för mätning av jordbruk, vattenanalys och kalibrering av joniska elektroder.
  • Anslutningskabel med BNC-kontakt
  • För kombinerad jonkänslig elektrod med solida membran
  • För användning vid mätning av jordbruk, vattenanalys och kalibrering av joniska elektroder
Especificaciones
Kontakttyper BNC/ATC
Typ Anslutningskabel
För användning med (applikation) För att ansluta elektroden till en pH-mätare, använd en antistatisk koaxialkabel med rätt kontakt.
Längd (metrisk) 3 m
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado