Läs mer
Fisherbrand™ Anslutningskabel
Produktkod. p-8001422 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
BNC/ATC
Banan
DÅN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11766348
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslutningskabel med BNC-kontakt för kombinerad jonkänslig elektrod med solida membran som är idealisk för mätning av jordbruk, vattenanalys och kalibrering av joniska elektroder.
  • Kabel 1 M S7/Banan 4MM
  • Komplett med Bananplugg 4 mm
  • Hanna, Knick , Schott , WTW
  • För referenselektroder längd 1 m
Specifikationer
Kontakttyper Banan
Typ Anslutningskabel
För användning med (applikation) För att ansluta elektroden till en pH-mätare, använd en antistatisk koaxialkabel med rätt kontakt.
Längd (metrisk) 1 m