Specifications
| Koncentration | 1000 ppm |
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Typ | Anslutningskabel |
| För användning med (applikation) | Jordbruk och vattenanalys, kalibrering av joniska elektroder |
| Inkluderar | Elektrolytlösningsring |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 50 °C |