Läs mer
SI Analytics™ Anslutningskabel
Handla allt SI Analytics Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med skrivare Z890
- Passar alla ProLab-mätare utom Lab 850
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Anslutningskabel |
| För användning med (applikation) | Ansluter skrivaren Z890 till ProLab-mätarna (förutom lab 850) och ProLab-meterfamiljen |