Läs mer
SI Analytics™ Anslutningskablar
Produktkod. 10060551 Handla allt SI Analytics Produkter
Typ:
B 1 N
K 5 S HT
Produktkod. 10060551
Brand: SI Analytics™ 285121916
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SI Analytics™ Anslutningskablar finns i olika kombinationer av elektrodsockel, instrumentkontakt och kabellängder.
  • Elektrodplugg för referenselektrod
  • Med förlängningskabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Referenselektrodplugg
Typ B 1 N
Inkluderar Elektroduttag och anslutningskontakt
Längd (metrisk) 4 mm bananplugg
Längd (metrisk) kabel 1 m enkelledare kabel