Läs mer
SI Analytics™ Anslutningskablar
Handla allt SI Analytics Produkter
Typ:
B 1 N
K 5 S HT
Beskrivning
- Elektrodplugg för referenselektrod
- Med förlängningskabel
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Koaxial elektrodkontakt |
| Typ | K 5 S HT |
| Inkluderar | Elektroduttag och anslutningskontakt |
| Temperatur (metrisk) Drift | 135 °C |
| Längd (metrisk) kabel | 5 m |