Läs mer
Velp Scientifica™ Anslutning för provrör
Produktkod. 12878343 Handla allt Velp Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
UDK127 Kjeldahl Ballong 26, 48 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
12878343 UDK127 Kjeldahl Ballong 26, 48 mm dia. Varje
1 options
Produktkod. 12878343 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000043
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Velp Scientifica™ Anslutning för provrör För användning med UDK-destillationsenheter.
  • För användning med UDK-destillationsenheter
Specifikationer
För användning med (applikation) 48 mm och 500 ml Kjeldahl Ballong
För användning med (utrustning) UDK127 Kjeldahl Ballong 26, 48 mm dia.
Antal per förpackning 1 vardera
Produkttyp Anslutning för provrör
Diameter (metrisk) Yttre 26 mm
Kvantitet 1 Varje