Läs mer
Gilson™ Anslutningskit
Handla allt Gilson Produkter
Diameter (metrisk) Utsida:
3 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Anslutningssats tillbehör för MINIPULS™ 3 och Evolution peristaltiska pumpar finns i en mängd olika typer: metallhylsor för slangar med små hål, kopplingssatser för flänsade slangar eller plastkopplingar för slangar med stora hål.
- Dessa kit innehåller fem kontakter vardera.
- Kontakterna finns i tre storlekar för att passa en mängd olika slangar med olika innerdiametrar.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Utsida | 3 mm |
| Diameter (metrisk) Insida | 1,0 till 1,65 mm |
| Kvantitet | 5 Ställ in |
| Typ | Anslutningskit |