Läs mer
Applied Biosystems™ Anslutningskablar för Automated Thermal Cycler (ATC)
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
1 meter anslutningskabel för Automated Thermal Cycler (ATC)
Används för att ansluta ATC-blocket (Automatic Thermal Cycler) till strömboxen, denna kontakt finns tillgänglig i ett styvt 10 cm, flexibelt 1-m eller flexibelt 3-m kabelformat.
För kunder som vill automatisera sitt PCR-arbetsflöde, Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) ger den tillförlitlighet och prestanda du har kommit att förvänta dig av Applied Biosystems instrument. Liten, lätt att integrera, med ett kompatibelt format, vår Automated Thermal Cycler möjliggör handsfree PCR-resultat.
För att bättre överensstämma med laboratoriedesign och krav kan en längre eller kortare kabel användas för att optimera arbetsflödet.
Garanti
27 månaders garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 1 m anslutningskabel (flexibel) |
| För användning med (utrustning) | Automated Thermal Cycler (ATC) |
| Produkttyp | Anslutningskabel |
| För användning med (applikation) | PCR |
| Max. Uppvärmningshastighet (termiskt block) | 2,8 °C/sek. (Block), 1,6 °C/sek. (Prov) |
| Kvantitet | 1 kabel |