Läs mer
Mettler Toledo™ Anslutningsspruta/påfyllningsrör
Produktkod. 15838597
Change view
För användning med (utrustning):
Densito och DensitoPro handhållna densitetsmätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15838597 Densito och DensitoPro handhållna densitetsmätare Varje
1 options
Produktkod. 15838597 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30330853
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Mettler Toledo Anslutningsspruta/påfyllningsrör är idealiska för användning med viskösa prover
  • När du arbetar med viskösa prover fungerar denna kontakt som en adapter mellan Density2Go handhållna mätaren och sprutan, vilket gör ditt arbete enklare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Anslutningsspruta/påfyllningsrör, Densito
Språk kinesiska, engelska (GB), engelska (USA), franska, tyska, italienska, koreanska, polska, portugisiska (BR), ryska, spanska
Produkttyp Åtföljande
För användning med (utrustning) Densito och DensitoPro handhållna densitetsmätare
För användning med (applikation) Använd med Densito och DensitoPro handhållna densitetsmätare