Läs mer
SCAT Kontakter för HPLC
Produktkod. 10272670 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
1,6 mm, 2,3 mm, 3,2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10272670 1,6 mm, 2,3 mm, 3,2 mm Varje
1 options
Produktkod. 10272670 Leverantör SCAT Leverantörsnummer 160145
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säker anslutning av rör av olika storlekar: direkt och utan tekniska hjälpmedel. För säker insamling av flytande HPLC-avfall och många andra applikationer i laboratoriet!
SCAT™ kontakter finns i följande versioner:
  • Koniska kopplingar
  • Y-kontakter
  • Röranslutningar
  • Kapilläranslutningar
Specifikationer
Diameter (metrisk) 1,6 mm, 2,3 mm, 3,2 mm
Autoklaveringsbar Autoklaverbar
Material PTFE
För användning med Standardkapillärer
För användning med (applikation) HPLC/UHPLC-system
Färg Vit
Produkttyp Kapillärkoppling