Läs mer
SCAT™ PTFE Capillary
Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk):
1,6 mm
2,3 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
3m
Beskrivning
SCAT™ kontakter finns i följande versioner:
- Koniska kopplingar
- Y-kontakter
- Röranslutningar
- Kapilläranslutningar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 3,2 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar |
| Material | PTFE |
| För användning med | Standardkapillärer |
| För användning med (applikation) | HPLC/UHPLC-system |
| Färg | Transparent |
| Produkttyp | Kapillärkoppling |