Läs mer
Emma Safety Footwear Constans skyddsskor
Storlek:
39
41
42
43
44
45
47
Förpackningsstorlek:
1 par
Description
- S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
- Fullnarvsläderkonstruktion
- Vibram™ Värmebeständig yttersula av nitrilgummi
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart |
| Design | Constans |
| Liner material | Fullnarv Nappa läder |
| Material | Läder |
| Storlek | 43 |
| Tåmaterial | Aluminium |