Läs mer
Contec™ CONSTIX™ Förseglade skumservetter
BIOPHARMA
Produktkod. 15128646 Handla allt Contec Produkter
Change view
Längd (metrisk):
66 mm
71 mm
81,3 mm
114,3 mm
127 mm
152,4 mm
Handtagsmaterial:
Glasfylld polypropen
Polypropen
Stat-rite ESD, akrylpolymer
Trä
Tipsstil:
Ej retikulerad
Flex paddel
Förseglad sluten cell
Oval
Rektangel
Rund
Spetsig
Öppna cell
Bredd (metrisk) spets:
0,76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
8,4 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,7 mm
20,3 mm
Tamaño de la unidad:
Paket med 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Längd (metrisk) Handtagsmaterial Tipsstil Bredd (metrisk) spets Tamaño de la unidad
15128646 81,3 mm Glasfylld polypropen Spetsig 4 mm Paket med 500
16645554 66 mm Polypropen Flex paddel 3,6 mm Paket med 500
16615554 152,4 mm Polypropen Flex paddel 6,4 mm -
16625554 114,3 mm Polypropen Ej retikulerad 7,6 mm -
15420460 152,4 mm Polypropen Oval 12,7 mm Paket med 500
16685544 127 mm Polypropen Rund 20,3 mm -
15881605 152,4 mm Trä Förseglad sluten cell 8,4 mm Paket med 500
16435940 71 mm Polypropen Öppna cell 4,1 mm -
16605554 152,4 mm Trä Oval 10,2 mm Paket med 500
15334612 81,3 mm Stat-rite ESD, akrylpolymer Spetsig 0,76 mm -
15885194 127 mm Polypropen Rektangel 15,7 mm Paket med 500
16695544 152,4 mm Trä Förseglad sluten cell 6,4 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Product Code. 15128646 Supplier Contec™ Supplier No. SF13
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 SEK
    1032.90 SEK / Paket med 500
    Save 217.10 SEK
    17% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 29-12-2026
Välj hårda svabbar som är idealiska för rengöring. De CONSTIX™ Förseglade skumservetter är utmärkta för att ta bort partiklar. Använd med lösningsmedel som isopropylalkohol.
  • Stark, motstår nötning
  • Skumhuvud med öppna celler för utmärkt rengöring och partikelborttagning
  • Stort huvud är idealiskt för större ytor
  • Utmärkt för applicering av beläggningar
  • Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konstruktion Förseglat skum över glas/polypropenapplikator
Diameter (engelska) Handtag 0,10 tum.
Längd (engelska) 3,2 tum.
För användning med (applikation) Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol, rengöring av försänkta och svåråtkomliga ytor, applicering av smörjmedel och avlägsnande av överflödigt material
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 2.5 mm
Längd (metrisk) 81,3 mm
Längd (engelska) Handtag 2,5 tum
Längd (metriskt) handtag 63.5 mm
Material Skumma
Längd (engelska) Tips 0,7 tum
Längd (metrisk) spets 17.8 mm
Bredd (metrisk) spets 4 mm
Bredd (engelska) Tips 0,16 tum.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Typ av lim Ej tillämpligt
Handtagsmaterial Glasfylld polypropen
Tipsstil Spetsig
Spetsmaterial 100 ppi CleanFoam™ Polyuretanskum