Läs mer
Contec™ CONSTIX™ Förseglade skumservetter
Handla allt Contec Produkter
Längd (metrisk):
66 mm
71 mm
81.3 mm
114.3 mm
127 mm
152.4 mm
Handtagsmaterial:
Tipsstil:
Ej retikulerad
Flex paddel
Förseglad sluten cell
Oval
Rektangel
Rund
Sealed Closed Cell
Spetsig
Öppna cell
Bredd (metrisk) spets:
0.76 mm
3.6 mm
4 mm
4.1 mm
6.4 mm
7.6 mm
8.4 mm
10.2 mm
12.7 mm
15.7 mm
20.3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Stark, motstår nötning
- Skumhuvud med öppna celler för utmärkt rengöring och partikelborttagning
- Stort huvud är idealiskt för större ytor
- Utmärkt för applicering av beläggningar
- Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol
Specifikationer
Specifikationer
| Konstruktion | Förseglat skum över bomullsapplikator (CTA) |
| Diameter (engelska) Handtag | 0,1 tum. |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| För användning med (applikation) | Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol, rengöring av försänkta och svåråtkomliga ytor, applicering av smörjmedel och avlägsnande av överflödigt material |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 2.5 mm |
| Längd (metrisk) | 152.4 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 5 tum |
| Längd (metriskt) handtag | 132 mm |
| Material | Skumma |
| Visa mer |