Beskrivning
- Stark, motstår nötning
- Skumhuvud med öppna celler för utmärkt rengöring och partikelborttagning
- Stort huvud är idealiskt för större ytor
- Utmärkt för applicering av beläggningar
- Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Handtag | 0,1 tum. |
| Längd (engelska) | 2,8 tum |
| För användning med (applikation) | Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol, rengöring av försänkta och svåråtkomliga ytor, applicering av smörjmedel och avlägsnande av överflödigt material |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 2.5 mm |
| Längd (metrisk) | 71 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 2,4 tum |
| Längd (metriskt) handtag | 61 mm |
| Material | Skumma |
| Längd (engelska) Tips | 0,4 tum. |
| Visa mer |