Description
- Stark, motstår nötning
- Skumhuvud med öppna celler för utmärkt rengöring och partikelborttagning
- Stort huvud är idealiskt för större ytor
- Utmärkt för applicering av beläggningar
- Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol
Specifications
Specifications
| Diameter (engelska) Handtag | 0,12 tum |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| För användning med (applikation) | Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol, rengöring av försänkta och svåråtkomliga ytor, applicering av smörjmedel och avlägsnande av överflödigt material |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 152,4 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 5,4 tum |
| Längd (metriskt) handtag | 137.2 mm |
| Material | Skumma |
| Längd (engelska) Tips | 0,6 tum |
| Show More |