Läs mer
Contec™ CONSTIX™ Förseglade skumservetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16625554 Handla allt Contec Produkter
Längd (metrisk):
66 mm
71 mm
81.3 mm
114.3 mm
127 mm
152.4 mm
Handtagsmaterial:
Glasfylld polypropen
Polypropen
Polypropylene
Stat-rite ESD, akrylpolymer
Trä
Tipsstil:
Ej retikulerad
Flex paddel
Förseglad sluten cell
Oval
Rektangel
Rund
Sealed Closed Cell
Spetsig
Öppna cell
Bredd (metrisk) spets:
0.76 mm
3.6 mm
4 mm
4.1 mm
6.4 mm
7.6 mm
8.4 mm
10.2 mm
12.7 mm
15.7 mm
20.3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 16625554
Brand: Contec™ SF6
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj hårda svabbar som är idealiska för rengöring. De CONSTIX™ Förseglade skumservetter är utmärkta för att ta bort partiklar. Använd med lösningsmedel som isopropylalkohol.
  • Stark, motstår nötning
  • Skumhuvud med öppna celler för utmärkt rengöring och partikelborttagning
  • Stort huvud är idealiskt för större ytor
  • Utmärkt för applicering av beläggningar
  • Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstruktion Epoxilim av skum till spets, spets mekaniskt fastsatt i rörformigt handtag
Diameter (engelska) Handtag 0,19 tum
Längd (engelska) 4,5 tum.
För användning med (applikation) Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol, rengöring av försänkta och svåråtkomliga ytor, applicering av smörjmedel och avlägsnande av överflödigt material
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 4.8 mm
Längd (metrisk) 114.3 mm
Längd (engelska) Handtag 3,7 tum
Längd (metriskt) handtag 94 mm
Material Skumma
Längd (engelska) Tips 0,8 tum.
Längd (metrisk) spets 20.3 mm
Bredd (metrisk) spets 7.6 mm
Bredd (engelska) Tips 0,3 tum.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Typ av lim Termisk/epoxi
Handtagsmaterial Polypropen
Tipsstil Ej retikulerad
Spetsmaterial 100 ppi CleanFoam™ Polyuretanskum