Läs mer
Contec™ CONSTIX™ Förseglade skumservetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16645554 Handla allt Contec Produkter
Change view
Längd (metrisk):
66 mm
71 mm
81,3 mm
114,3 mm
127 mm
152,4 mm
Handtagsmaterial:
Glasfylld polypropen
Polypropen
Stat-rite ESD, akrylpolymer
Trä
Tipsstil:
Ej retikulerad
Flex paddel
Förseglad sluten cell
Oval
Rektangel
Rund
Spetsig
Öppna cell
Bredd (metrisk) spets:
0,76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
8,4 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,7 mm
20,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Handtagsmaterial Tipsstil Bredd (metrisk) spets unitSize
16645554 66 mm Polypropen Flex paddel 3,6 mm Paket med 500
16615554 152,4 mm Polypropen Flex paddel 6,4 mm -
16625554 114,3 mm Polypropen Ej retikulerad 7,6 mm -
15420460 152,4 mm Polypropen Oval 12,7 mm Paket med 500
16685544 127 mm Polypropen Rund 20,3 mm -
15881605 152,4 mm Trä Förseglad sluten cell 8,4 mm Paket med 500
15128646 81,3 mm Glasfylld polypropen Spetsig 4 mm Paket med 500
16435940 71 mm Polypropen Öppna cell 4,1 mm -
16605554 152,4 mm Trä Oval 10,2 mm Paket med 500
15334612 81,3 mm Stat-rite ESD, akrylpolymer Spetsig 0,76 mm -
15885194 127 mm Polypropen Rektangel 15,7 mm Paket med 500
16695544 152,4 mm Trä Förseglad sluten cell 6,4 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 16645554 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer SF9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00 SEK
    543.65 SEK / Paket med 500
    Save 163.35 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj hårda svabbar som är idealiska för rengöring. De CONSTIX™ Förseglade skumservetter är utmärkta för att ta bort partiklar. Använd med lösningsmedel som isopropylalkohol.
  • Stark, motstår nötning
  • Skumhuvud med öppna celler för utmärkt rengöring och partikelborttagning
  • Stort huvud är idealiskt för större ytor
  • Utmärkt för applicering av beläggningar
  • Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (engelska) 2,6 tum
För användning med (applikation) Idealisk för rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol, rengöring av försänkta och svåråtkomliga ytor, applicering av smörjmedel och borttagning av överflödigt material
Produkttyp Svabb
Längd (metrisk) 66 mm
Material Skumma
Bredd (metrisk) spets 3,6 mm
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Polypropen
Tipsstil Flex paddel
Spetsmaterial 100 ppi CleanFoam™ Polyuretanskum