Läs mer
Descripción
- Huvudet är konstruerat utan lim eller bindemedel.
- Hållbar, absorberande och har extremt låga partiklar och resthalter.
- Polyesterhuvud ger förbättrad absorptionsförmåga, partikelfångning och borttagning
- Kompatibel med de flesta vanliga lösningsmedel, såsom alkoholer och ketoner
- Flexibel spets ger en mjukare applicering på ytor och möjliggör åtkomst till mycket små ytor och komponenter
- Nonwoven polyesterhuvud ger förbättrad sorberingsförmåga för icke-vattenhaltiga lösningar
- Stort tillval med skovelpinnar ger bredare yttäckning i kritiska applikationer
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (engelska) Handtag | 0,22 tum. |
| Längd (engelska) | 4,9 tum |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 5.7 mm |
| Längd (metrisk) | 124 mm |
| Typ av handtag | Stor paddel |
| Diameter (metrisk) spets | 12,2 x 23,1 mm |
| Diameter (engelska) Tips | 0,48 x 0,91 tum. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ av lim | Termisk |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?