Läs mer
Contec™ CONSTIX™ Förseglade polyesterservetter
Handla allt Contec Produkter
Typ av handtag:
Flextip
Stor paddel
Spetsmaterial:
Dubbelskiktad stickad polyester
Stickad Alpha™ Polyester
Längd (engelska):
2,8 tum
4,9 tum
Diameter (metrisk) spets:
12,2 x 23,1 mm
3,4 x 10,8 mm
Beskrivning
- Huvudet är konstruerat utan lim eller bindemedel.
- Hållbar, absorberande och har extremt låga partiklar och resthalter.
- Polyesterhuvud ger förbättrad absorptionsförmåga, partikelfångning och borttagning
- Kompatibel med de flesta vanliga lösningsmedel, såsom alkoholer och ketoner
- Flexibel spets ger en mjukare applicering på ytor och möjliggör åtkomst till mycket små ytor och komponenter
- Nonwoven polyesterhuvud ger förbättrad sorberingsförmåga för icke-vattenhaltiga lösningar
- Stort tillval med skovelpinnar ger bredare yttäckning i kritiska applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Handtag | 0,22 tum. |
| Längd (engelska) | 4,9 tum |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 5.7 mm |
| Längd (metrisk) | 124 mm |
| Typ av handtag | Stor paddel |
| Diameter (metrisk) spets | 12,2 x 23,1 mm |
| Diameter (engelska) Tips | 0,48 x 0,91 tum. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ av lim | Termisk |
| Visa mer |