Läs mer
Contec™ CONSTIX™ Förseglade polyesterservetter
BIOPHARMA
Produktkod. 15845204 Handla allt Contec Produkter
Change view
Längd (metrisk):
69,3 mm
70,1 mm
70,4 mm
163,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15845204 70,4 mm Paket med 500
15815204 69,3 mm Paket med 500
15895194 70,1 mm Paket med 500
15825204 163,8 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15845204 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer SP9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1006.07 SEK
    852.15 SEK / Paket med 500
    Save 153.92 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Contec™ CONSTIX™ Förseglade polyesterservetter består av ett stickat polyestertyg som är termiskt bundet till ett handtag av polypropen med flexspets.
  • Polyesterhuvud ger förbättrad absorptionsförmåga, partikelfångning och borttagning
  • Polyesterhuvud gör pinnen kompatibel med de flesta vanliga lösningsmedel, såsom alkoholer och ketoner
  • Flexibel spets ger en mjukare applicering på ytor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (engelska) Tips 0,1 tum.
Diameter (metriskt) handtag 2.3 mm
Diameter (metrisk) spets 2.5 mm
Längd (engelska) Tips 0,42 tum.
Längd (engelska) 2,8 tum
Längd (metrisk) spets 10.7 mm
Längd (metrisk) 70,4 mm
Sterilitet Icke-steril
Bredd (engelska) Tips 0,27 tum.
Bredd (metrisk) spets 6.9 mm
Handtagsmaterial Polypropen
Produkttyp Svabb
Spetsmaterial Polyester
Tips Typ Avrundad