Läs mer
Contec™ CONSTIX™ Förseglade polyesterservetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15895194 Handla allt Contec Produkter
Längd (metrisk):
69,3 mm
70,1 mm
70,4 mm
163,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15895194
Brand: Contec™ SP10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contec™ CONSTIX™ Förseglade polyesterservetter består av ett stickat polyestertyg som är termiskt bundet till ett handtag av polypropen med flexspets.
  • Polyesterhuvud ger förbättrad absorptionsförmåga, partikelfångning och borttagning
  • Polyesterhuvud gör pinnen kompatibel med de flesta vanliga lösningsmedel, såsom alkoholer och ketoner
  • Flexibel spets ger en mjukare applicering på ytor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (engelska) Tips 0,09 tum.
Diameter (metriskt) handtag 2.3 mm
Diameter (metrisk) spets 2.3 mm
Längd (engelska) Tips 0,44 tum.
Längd (engelska) 2,8 tum
Längd (metrisk) spets 11.1 mm
Längd (metrisk) 70,1 mm
Kvantitet 500/case
Sterilitet Icke-steril
Bredd (engelska) Tips 0,13 tum.
Bredd (metrisk) spets 3.4 mm
Handtagsmaterial Polypropen
Produkttyp Svabb
Spetsmaterial Polyester
Tips Typ Single End