Läs mer
Contec™ CONSTIX™ Förseglade polyesterservetter
Handla allt Contec Produkter
Längd (metrisk):
69,3 mm
70,1 mm
70,4 mm
163,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Polyesterhuvud ger förbättrad absorptionsförmåga, partikelfångning och borttagning
- Polyesterhuvud gör pinnen kompatibel med de flesta vanliga lösningsmedel, såsom alkoholer och ketoner
- Flexibel spets ger en mjukare applicering på ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Diameter (engelska) Tips | 0,1 tum. |
| Diameter (metriskt) handtag | 2.3 mm |
| Diameter (metrisk) spets | 2.5 mm |
| Längd (engelska) Tips | 0,39 tum |
| Längd (engelska) | 2,7 tum |
| Längd (metrisk) spets | 9.8 mm |
| Längd (metrisk) | 69,3 mm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (engelska) Tips | 0,15 tum. |
| Visa mer |